Learn More
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It finds its applications as a reagent for Wittig olefinations with introduction of a 1,3-dioxolane moiety. It is applied as a reactant for the preparation of a ratiometric fluorescent probe for specific detection of cysteine over homocysteine and glutathione, for microwave-assisted synthesis of KN-93 as inhibitor of calmodulin kinase II, for the preparation of fluorinated spirobenzofuran piperidines as s1 receptor ligands, in the synthesis and antitumor agents, in regio-selective preparation of indole derivatives via rhodium-catalyzed domino hydroformylation/indolization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sie findet ihre Anwendungen als Reagenz für Wittig-Olefinationen mit Einführung einer 1,3-Dioxolan-Gruppe. Es wird als Reaktant für die Vorbereitung einer ratiometrischen Fluoreszenzsonde für den spezifischen Nachweis von Cystein über Homocystein und Glutathion, für die mikrowellenunterstützte Synthese von KN-93 als Inhibitor von Calmodulinkinase II, für die Vorbereitung fluorierter Spirobenzofuran-Piperidine als s1 Rezeptorliganden, in der Synthese und Antitumoragenzien, in regio-selektiver Vorbereitung von Indindium-Derivaten über die Katalyse-Hydrostatisierung von Rhoindin-Indylierung angewendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (20 °C).
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Unter inertem Gas lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide |
Schmelzpunkt | 186°C to 189°C |
Menge | 10 g |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (20°C). |
Formelmasse | 429.3 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only