Learn More
1,3-Dimethyladamantan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Dimethyladamantane |
Dichte | 0.902 |
Siedepunkt | 201°C |
Flammpunkt | 52°C (126°F) |
Brechungsindex | 1.478 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3295 |
Formelmasse | 164.29 |
Reinheit (%) | 98% |