Learn More
1,3-Dimethyl-2,4-Dioxo-7-n-Propyl-2,3,4,7-Tetrahydropyrrol-[2,3-d]pyrimidin-6-Carbonsäure, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15455135
Click to view available options
Menge:
250 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethyl-2,4-dioxo-7-n-propyl-2,3,4,7-tetrahydropyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
CAS 1018256-11-5
Schmelzpunkt 138°C to 140°C
Summenformel C12H15N3O4
MDL-Nummer MFCD10007810
Menge 250 mg
Synonym 1,3-dimethyl-2,4-dioxo-7-propyl-2,3,4,7-tetrahydro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine-6-carboxylic acid, 1,3-dimethyl-2,4-dioxo-7-propylpyrrolo 2,3-d pyrimidine-6-carboxylic acid, 1,3-dimethyl-2,4-dioxo-7-n-propyl-2,3,4,7-tetrahydropyrrolo 2,3-d pyrimidine-6-carboxylic acid
InChI-Schlüssel FERLIHFSJYFMMP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCN1C(=CC2=C1N(C(=O)N(C2=O)C)C)C(=O)O
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-2,4-dioxo-7-propylpyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 265.269
PubChem CID 28468143
Formelmasse 265.27
Reinheit (%) 96%