Learn More
1,3-Dichlorpropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10315940
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-28-9
Summenformel C3H6Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 112.99
MDL-Nummer MFCD00000999
InChI-Schlüssel YHRUOJUYPBUZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene dichloride, propane, 1,3-dichloro, trimethylene chloride, 1,3-dichloro-propane, unii-aj1hq2gucp, ccris 9220, ch2clch2ch2cl, aj1hq2gucp, cl ch2 3cl, 1,3-dichlorpropan
PubChem CID 8881
IUPAC-Name 1,3-Dichlorpropan
SMILES C(CCl)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dichloropropane
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -99.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.1900g/mL
Siedepunkt 120.0°C to 122.0°C
Flammpunkt 20°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl(CH2)3Cl
Brechungsindex 1.4471 to 1.4491
Menge 50 mL
Beilstein 01, 105
Relative Dichte 1.19
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.8g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in ethanol and ether
Viskosität 1.1 mPa.s (20°C)
Formelmasse 112.99
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dichloropropane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.