Learn More
1,3-Dibrom-5,5-Dimethylhydantoin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402917
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
It is used for drinking water purification, recreational water treatment, as a bleaching agent in pulp and paper mills, and for treating industrial/commercial water cooling systems. It is an efficient and selective agent for the oxidation of thiols to disulfides in solution or under solvent-free conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird zur Trinkwasseraufbereitung, Freizeitwasseraufbereitung, als Bleichmittel in Zellstoff- und Papiermühlen und zur Behandlung von industriellen/gewerblichen Wasserkühlsystemen verwendet. Ein effizientes und selektives Mittel für die Oxidation von Thiolen zu Disulfiden in Lösung oder unter lösungsmittelfreien Bedingungen.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether, Benzol. Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, brennbaren Stoffen, organischen Materialien, Metallpulvern & Feuchte lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-48-5
Summenformel C5H6Br2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 285.923
MDL-Nummer MFCD00003189
InChI-Schlüssel VRLDVERQJMEPIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibromo-5,5-dimethylhydantoin, dibromantin, dibromantine, take charge orange, dbdmh, n,n'-dibromodimethylhydantoin, 5,5-dimethyl-1,3-dibromohydantoin, 2,4-imidazolidinedione, 1,3-dibromo-5,5-dimethyl, 1,3-dibromo-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, unii-v9r5f9i7mz
PubChem CID 6479
IUPAC-Name 1,3-Dibrom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
SMILES CC1(C(=O)N(C(=O)N1Br)Br)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Schmelzpunkt ∼198°C (decomposition)
Flammpunkt 155°C (311°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3085
Beilstein 146024
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in Alcohol,Ether,Benzene. Insoluble in Water.
Formelmasse 285.93
Reinheit (%) 98%