Learn More
1,3-Dibrom-5,5-Dimethylhydantoin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 3-Dibromo-5, 5-dimethylhydantoin |
Namenshinweis | 98% |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 187.0°C to 191.0°C |
Farbe | Cremefarben oder Gelb |
Flammpunkt | 155°C |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (Iodometry) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.