Learn More
1,3-Dibenzoyloxybenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Dibenzoyloxybenzene |
Schmelzpunkt | 116°C to 119°C |
Flammpunkt | 93 °C (199 °F) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2059467 |
Formelmasse | 318.33 |
Reinheit (%) | 98% |