Learn More
1,3-Diaminopropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10533434
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-76-2
Summenformel C3H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 74.13
MDL-Nummer MFCD00008228
InChI-Schlüssel XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine
PubChem CID 5942
ChEBI CHEBI:16841
IUPAC-Name Propan-1,3-diamin
SMILES NCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Diaminopropane
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -12°C
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 140°C
Flammpunkt 48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2N(CH2)3NH2
Brechungsindex 1.4565 to 1.4585
Menge 50 mL
Beilstein 04, 261
Fieser 13,160
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with almost all common organic solvents
Formelmasse 74.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Diaminopropane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.