Learn More
1,3-Diacetoxybenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494573
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-58-7
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.186
MDL-Nummer MFCD00008701
InChI-Schlüssel STOUHHBZBQBYHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diacetoxybenzene, resorcinol diacetate, 1,3-benzenediol, diacetate, m-phenylenediacetate, resorcinol, diacetate, m-phenylene di acetate, 1,3-dihydroxybenzene diacetate, dihydroxybenzene diacetate, 1,3-phenylene diacetate, 1,3-benzenediol, 1,3-diacetate
PubChem CID 7942
IUPAC-Name (3-acetyloxyphenyl)acetat
SMILES CC(=O)OC1=CC(=CC=C1)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diacetoxybenzene
Dichte 1.179
Siedepunkt 278°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.503
Menge 250 g
Beilstein 1875007
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 98%