Learn More
1,3-Benzoldisulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466956
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
1,3-Benzenedisulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Benzoldisulfonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 585-47-7
Summenformel C6H4Cl2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 275.11
MDL-Nummer MFCD00041879
InChI-Schlüssel ALIQZUMMPOYCIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzenedisulfonyl chloride, benzene-1,3-disulfonyl dichloride, 1,3-benzenedisulfonyl dichloride, m-benzenedisulfonyl chloride, m-benzenedisulfonyl dichloride, m-phenylenedisulfonyl chloride, 1,3-benzenedisulfonyldichloride, 3-chlorosulfonylbenzenesulfonyl chloride, benzene-1,3-di sulphonyl chloride, acmc-209m5a
PubChem CID 96240
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Benzenedisulfonyl chloride
Schmelzpunkt 58°C to 60°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1118508
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO and methanol. Reacts with water.
IUPAC-Name Benzol-1,3-disulfonyldichlorid
Formelmasse 275.13
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Benzenedisulfonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,3-Benzenedisulfonyl dichloride