Learn More
1,3,5-Trichlor-2-Nitrobenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404973
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18708-70-8
Summenformel C6H2Cl3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 226.437
MDL-Nummer MFCD00014690
InChI-Schlüssel AEBJDOTVYMITIA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 29228
IUPAC-Name 1,3,5-Trichlor-2-Nitrobenzol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)[N+](=O)[O-])Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene
Schmelzpunkt 68°C to 73°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2213282
Synonym 2,4,6-trichloronitrobenzene, benzene, 1,3,5-trichloro-2-nitro, 2,4,6-trichloro-1-nitrobenzene, unii-t00kp6ct7k, t00kp6ct7k, benzene,1,3,5-trichloro-2-nitro, acmc-209epa, 2,6-trichloronitrobenzene, dsstox_cid_6204, dsstox_rid_78056
Formelmasse 226.45
Reinheit (%) ≥98%