Learn More
1,3,2-Dioxathiolan2,2-dioxid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10706895
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072-53-3
Summenformel C2H4O4S
Molekulargewicht (g/mol) 124.12
MDL-Nummer MFCD00221769
InChI-Schlüssel ZPFAVCIQZKRBGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenesulfate, ethylene sulfate, ethylene glycol, cyclic sulfate, glycol sulfate, 1,2-ethylene sulfate, 1,3,2-dioxathiolane, 2,2-dioxide, sulfuric acid, cyclic ethylene ester, 1,3,2-dioxathiolane-2,2-dioxide, 1,3,2??-dioxathiolane-2,2-dione, ethosulfate
PubChem CID 14075
IUPAC-Name 1,3,2-Dioxathiolan-2,2-dioxid
SMILES C1COS(=O)(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 95°C to 97°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 124.12
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /