Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC deactivated inlet liner SGE direct straight-thr
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 09201601
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12997141
  • 29.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
    Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit Agilent und Thermo Scientific Geräten
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
GC-Einlass-Liner, direkt, Direkt-Liner
6.3 mm
78,5 mm
1.2 mm
Agilent und Thermo Scientific Geräte