Learn More
1-(2-Thien-2-ylphenyl)Methanaminhydrochlorid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(2-Thien-2-ylphenyl)methanamine hydrochloride |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 225.74 |
Reinheit (%) | 95% |