Learn More
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-imidazol-5-boronsäure-Pinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
500 mg
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-imidazole-5-boronic acid pinacol ester |
CAS | 1029684-37-4 |
Schmelzpunkt | 129°C to 133°C |
Summenformel | C14H23BN2O3 |
MDL-Nummer | MFCD11100960 |
Menge | 500 mg |
Synonym | 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-imidazole, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-imidazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-tetrahydropyranyl-1h-imidazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-oxan-2-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-imidazole, 1-tetrahydro-pyran-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-imidazole, 1-tetrahydropyran-2-yl-1h-imidazole-5-boronic ac, 1-oxan-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl imidazole, 1-oxan-2-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl imidazole, 1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-imidazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-tetrahydropyran-2-yl-1h-imidazole-5-boronic acid pinacol ester |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
InChI-Schlüssel | BVIWGBKKGPHNAB-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=CN2C3CCCCO3 |
Show More |