Learn More
1,2-Octandiol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10206690
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1117-86-8
Summenformel C8H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.23
MDL-Nummer MFCD00010738
InChI-Schlüssel AEIJTFQOBWATKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-octanediol, 1,2-dihydroxyoctane, 1,2-octylene glycol, capyryl glycol, racemic 1,2-octanediol, acmc-2099as, dsstox_cid_16646, dsstox_rid_79289
PubChem CID 14231
ChEBI CHEBI:34056
IUPAC-Name Octan-1,2-diol
SMILES CCCCCCC(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Octanediol
Namenshinweis 98+ %
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 28°C to 31°C
Farbe Farblos bis Weiß
Dichte 0.9140g/mL
Siedepunkt 267°C
Flammpunkt 138°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5CH(OH)CH2OH
Menge 50 g
Beilstein 01, III, 2217
Relative Dichte 0.914
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3g/L (20°C).
Viskosität 35.5 mPa.s (40°C)
Formelmasse 146.23
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Octanediol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.