Learn More
1-[2-(Morpholin-4-yl)-ethyl]-piperazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10324552
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4892-89-1
Summenformel C10H21N3O
Molekulargewicht (g/mol) 199.29
MDL-Nummer MFCD00191217
InChI-Schlüssel SAJZEJMFAWZNCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-piperazin-1-yl-ethyl-morpholine, 4-2-piperazin-1-yl ethyl morpholine, 4-2-piperazin-1-ylethyl morpholine, 1-2-morpholin-4-yl-ethyl-piperazine, 1-2-morpholinoethyl-piperazine, 1-2-morpholin-4-yl ethyl piperazine, morpholine, 4-2-1-piperazinyl ethyl, 1-2-morpholinoethyl piperazine, 4-2-1-piperazinyl ethyl morpholine
PubChem CID 2734640
IUPAC-Name 4-(2-Piperazin-1-ylethyl)Morpholin
SMILES C1CN(CCN1)CCN2CCOCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 82°C to 84°C (0.5 mbar)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 199.29
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle mit niedrigem Schmelzpunkt oder Öl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-¢2-(Morpholin-4-yl)ethyl!piperazine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.