Learn More
Ratiolab™ Beladene 1,2 ml-Mikro-Racks
Ein sehr praktisches System zur Verarbeitung kleiner Volumina.
Marke: Ratiolab™ 8200004
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wiederverwendbar
- Für 96 Mikroröhrchen im Standardformat für 8 x 12 SBS-Mikrotiterplatten
- Stabiles und robustes System mit staubdichtem Deckel
- Die geneigte Kante hilft bei der Positionierung der Nachfülleinheit
- Die Ränder der Objektträger können mit einem Barcode beschriftet werden
- Hervorragend geeignet für den Einsatz in automatischen Dosier- und Robotersystemen
- Tablett und Deckel aus lichtdurchlässigem Polypropylen
- Mit codierten Mikroröhrchen
- Druckgeprüfte Dichtheit
- Stapelbar
Spezifikation
Codierte Röhrchen | |
Ja | |
Durchscheinend | |
Ja | |
1,2 ml-Röhrchen |
Mikrogestell | |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
Verarbeitung kleiner Volumina | |
4800/Pkg |