Learn More
1-(2-Hydroxyethyl)-piperazin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Beschreibung
1-Piperazineethanol is a hydroxyalkyl substituted pieprazine used in the preparation of pharmaceutical compounds. It is also used as an Intermediate in the manufacture of polyurethane catalysts, corrosion inhibitors, surfactants, synthetic fibers, pharmaceuticals. It is also used to synthesize triethylenediamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Piperazinethanol ist ein Hydroxyalkyl-substituiertes Piperazin, das bei der Herstellung pharmazeutischer Verbindungen verwendet wird. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Polyurethan-Katalysatoren, Korrosionshemmern, Tensiden, synthetischen Fasern und Pharmazeutika verwendet. Es wird zudem bei der Synthese von Triethylendiamin eingesetzt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar. Auch mischbar in Ethanol, Aceton, Ätherbenzol. Nicht mischbar in Hexan.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
1-Piperazinethanol ist ein Hydroxyalkyl-substituiertes Piperazin, das bei der Herstellung pharmazeutischer Verbindungen verwendet wird. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Polyurethan-Katalysatoren, Korrosionshemmern, Tensiden, synthetischen Fasern und Pharmazeutika verwendet. Es wird zudem bei der Synthese von Triethylendiamin eingesetzt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar. Auch mischbar in Ethanol, Aceton, Ätherbenzol. Nicht mischbar in Hexan.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine |
Schmelzpunkt | -39°C |
Dichte | 1.06 |
pH | 12.3 |
Siedepunkt | 242°C to 246°C |
Flammpunkt | 135°C (275°F) |
Geruch | Amine-like |
Brechungsindex | 1.5065 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 104361 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.