Learn More
1,2-Epoxyoctan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456984
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
It is employed as an intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Wasser/Feuchtigkeit, Hitze und Oxidationsmitteln geschützt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2984-50-1
Summenformel C8H16O
Molekulargewicht (g/mol) 128.22
MDL-Nummer MFCD00005157
InChI-Schlüssel NJWSNNWLBMSXQR-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2-epoxyoctane, hexyloxirane, 1-octene oxide, octylene epoxide, oxirane, hexyl, 1-octene epoxide, octane 1,2-oxide, octene-1,2-oxide, 1,2-epoxy-n-octane, n-octene-1,2-oxide
PubChem CID 18126
IUPAC-Name 2-Hexyloxiran
SMILES CCCCCCC1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Epoxyoctane
Dichte 0.838
Siedepunkt 167°C
Flammpunkt 37°C (98°F)
Brechungsindex 1.42
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 79912
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 97%