Learn More
1,2-Epoxyhexan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381977
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1,2-Epoxyhexane is used as chemical reagent, organic intermediates, fine chemicals, pharmaceutical research and development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Epoxyhexan wird als chemisches Reagenz, organisches Zwischenprodukt, Feinchemikalie und in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung verwendet.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1436-34-6
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.161
MDL-Nummer MFCD00005154
InChI-Schlüssel WHNBDXQTMPYBAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-epoxyhexane, butyloxirane, oxirane, butyl, 1-hexene oxide, 1-hexene epoxide, 1,2-hexene oxide, epoxy-n-hexane, hexylene oxide, hexane, 1,2-epoxy, hexene, monooxide
PubChem CID 15036
IUPAC-Name 2-Butyloxiran
SMILES CCCCC1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Epoxyhexane
Dichte 0.832
Siedepunkt 118°C to 120°C
Flammpunkt 15°C (59°F)
Brechungsindex 1.406
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 102568
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 96%