Learn More
1,2-Epoxy-7-octen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
1,2-Epoxy-7-octene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Epoxy-7-octen wird als organisches chemisches Synthese-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
1,2-Epoxy-7-octen wird als organisches chemisches Synthese-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Epoxy-7-octene |
Dichte | 0.85 |
Siedepunkt | 167°C |
Flammpunkt | 38 °C (100 °F) |
Brechungsindex | 1.435 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1305290 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
Formelmasse | 126.2 |