Learn More
1,2-Difluor-4-Nitrobenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418913
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 369-34-6
Summenformel C6H3F2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 159.092
MDL-Nummer MFCD00007198
InChI-Schlüssel RUBQQRMAWLSCCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluoronitrobenzene, benzene, 1,2-difluoro-4-nitro, 1-nitro-3,4-difluorobenzene, 1,2-difluoro-4-nitro-benzene, 3,4-difluoro nitrobenzene, pubchem2290, 3,4-difluornitrobenzene, 3.4-difluoronitrobenzene, 3, 4-difluoronitrobenzene, 3,4-difluoro-nitrobenzene
PubChem CID 123053
IUPAC-Name 1,2-Difluor-4-Nitrobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Dichte 1.441
Siedepunkt 76°C to 80°C (8 mmHg)
Flammpunkt 80°C (176°F)
Brechungsindex 1.508
Menge 10 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1944996
Formelmasse 159.09
Reinheit (%) ≥98%