Learn More
1,2-Dichlorethan, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405123
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1,2-Dichlorethan dient zur Herstellung von Vinylchlorid und chlorierten Lösungsmitteln (Trichlorethan, Trichlorethylen, Perchlorethylen und Vinyliden), die Fett, Harze, Klebstoff und Verschmutzungen entfernen. Es wird als Lösungsmittel bei der Herstellung von Polystyrol und SBR Latex verwendet. Wird verbleitem Benzin als Substanz gegen Motorklopfen zugesetzt. Kommt auch in Rohren aus Polyvinylchlorid (PVC), Verpackungsmaterialien, Möbeln, beweglichen Teilen, Wandverkleidungen und Haushaltswaren zum Einsatz. Dient auch allgemein als Zwischenprodukt für andere organische chemische Verbindungen und als Lösungsmittel. Nützliches Lösungsmittel für die Isomerverteilung bei der Acetylierung von Benzol und Toluol unter Einwirkung von Aluminiumchlorid.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol, Diethylether, n-Octanol und Aceton. Sehr leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln, Basen und Alkalimetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-06-2
Summenformel C2H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 98.95
MDL-Nummer MFCD00000963
InChI-Schlüssel WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC-Name 1,2-Dichlorethan
SMILES ClCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichloroethane
Schmelzpunkt -35°C
Dichte 1.256
Siedepunkt 83°C
Menge 2500 mL
Flammpunkt 15°C (59°F)
Brechungsindex 1.4448
Strukturformel ClCH2CH2Cl
UN-Nummer UN1184
Beilstein 605264
Merck Index 14,3797
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol,diethyl ether,n-octanol and acetone. Very slightly miscible with water.
Formelmasse 98.96
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dichloroethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethylene dichloride