Learn More
1,2-Dichlorbenzol-d4, 99 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359967
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2199-69-1
Summenformel C6H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 151.02
MDL-Nummer MFCD00037106
InChI-Schlüssel RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
Synonym 1,2-dichlorobenzene-d4, 1,2-dichlorobenzene d4, benzene-1,2,3,4-d4-, 5,6-dichloro, o-dichloro 2h4 benzene, deuterated 1,2-dichlorobenzene, tetradeutero-1,2-dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene-d4, 98 atom % d, 1,2-dichlorobenzene-d4,98atom%d, benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dichloro, 1,2-dichloro-3,4,5,6-tetradeuterobenzene
PubChem CID 519913
IUPAC-Name 1,2-Dichlor-3,4,5,6-Tetradeuteriobenzol
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C(Cl)=C1[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichlorobenzene-d4
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,34 g/mL
Flammpunkt 65 °C (150 °F)
Brechungsindex 1,5509
Menge 5g
Schmelzpunkt -17 °C
Siedepunkt 181 °C
UN-Nummer UN1591
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 151.03
Reinheit (%) 99%