Learn More
Lösung aus 1,2-Diaminocyclohexan-Tetraessigsäure-Dinatriumsalzen, Honeywell Fluka™
227.28 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 l
5 L
6 x 1 l
Beschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Diaminocyclohexantetraessigsäure-Dinatriumsalzlösung |
Menge | 1 l |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 6884761 |
Formelmasse | 390.3 mol |