Learn More
1,2-Cyclohexandicarbonsäureahydrid, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
22.60 CHF - 48.45 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 85-42-7 |
---|---|
Summenformel | C8H10O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 154.17 |
MDL-Nummer | MFCD00064863,MFCD00674195 |
InChI-Schlüssel | MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | hexahydrophthalic anhydride, hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, hhpa, 1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, lekutherm hardener h, hexahydrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro, araldite ht 907, cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride |
PubChem CID | 85689 |
ChEBI | CHEBI:103210 |
IUPAC-Name | 3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-2-Benzofuran-1,3-Dion |
SMILES | O=C1OC(=O)C2CCCCC12 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11394376
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20001.22 |
100 g |
22.60 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11304386
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20001.36 |
500 g |
48.45 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
85-42-7 | |
154.17 | |
MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYNA-N | |
85689 | |
3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-2-Benzofuran-1,3-Dion |
C8H10O3 | |
MFCD00064863,MFCD00674195 | |
hexahydrophthalic anhydride, hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, hhpa, 1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, lekutherm hardener h, hexahydrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro, araldite ht 907, cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride | |
CHEBI:103210 | |
O=C1OC(=O)C2CCCCC12 |
Spezifikation
1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride | |
85-42-7 | |
158°C (17 mmHg) | |
C8H10O3 | |
83213 | |
hexahydrophthalic anhydride, hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, hhpa, 1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, lekutherm hardener h, hexahydrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro, araldite ht 907, cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride | |
O=C1OC(=O)C2CCCCC12 | |
154.17 | |
CHEBI:103210 | |
97% |
Cis + Trans | |
32°C to 34°C | |
275°C (527°F) | |
MFCD00064863,MFCD00674195 | |
Moisture sensitive | |
MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYNA-N | |
3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-2-Benzofuran-1,3-Dion | |
85689 | |
154.17 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H334-H318-H317
Kann bei Einatmen Allergien, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P261-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P341-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
Gehäuse H317-H318-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 201-604-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse NP6895168
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern
RUO – Research Use Only