Learn More
1,2-Cyclohexandicarbonsäureahydrid, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394376
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85-42-7
Summenformel C8H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.17
MDL-Nummer MFCD00064863,MFCD00674195
InChI-Schlüssel MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYNA-N
Synonym hexahydrophthalic anhydride, hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, hhpa, 1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, lekutherm hardener h, hexahydrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro, araldite ht 907, cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride
PubChem CID 85689
ChEBI CHEBI:103210
IUPAC-Name 3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-2-Benzofuran-1,3-Dion
SMILES O=C1OC(=O)C2CCCCC12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Namenshinweis Cis + Trans
Schmelzpunkt 32°C to 34°C
Siedepunkt 158°C (17 mmHg)
Flammpunkt 275°C (527°F)
Menge 100 g
Beilstein 83213
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) 97%