Learn More
1-(2-Chlorphenyl)-3-[4-(Trifluoromethoxy)Phenyl]urea, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488906
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 406930-04-9
Summenformel C14H10ClF3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 330.691
MDL-Nummer MFCD02632826
InChI-Schlüssel IBVFZYNARZAJSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chlorophenyl-3-4-trifluoromethoxy phenyl urea, 3-2-chlorophenyl-1-4-trifluoromethoxy phenyl urea, 1-2-chlorophenyl-3-4-trifluoromethoxyphenyl urea
PubChem CID 951288
IUPAC-Name 1-(2-chlorphenyl)-3-[4-(trifluormethoxy)phenyl]urea
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=O)NC2=CC=C(C=C2)OC(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Chlorophenyl)-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Formelmasse 330.69
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest