Learn More
1,2-Bis-((2S,5)-2,5-dimethylphospholan)-ethan-(cyclooctadien)-rhodium(I) Tetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11925961
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 213343-65-8
Summenformel C22H40BF4P2Rh
Molekulargewicht (g/mol) 556.22
MDL-Nummer MFCD09038435
InChI-Schlüssel CVUPEPGZCZHSOF-BDNLEJQTNA-N
Synonym 1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano ethane cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, --1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano ethane cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, s,s-me-bpe-rh, --1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano ethane cyclooctadiene-rhodium i tetrafluoroborate
PubChem CID 12964417
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C[C@H]1CC[C@H](C)P1CCP1[C@@H](C)CC[C@@H]1C
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis((2S,5S)-2,5-Dimethylphospholano)ethane(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 152.0°C to 156.0°C
Farbe Braun bis Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 500 mg
IUPAC-Name 1-[2-(2,5-Dimethylphospholan-1-yl)ethyl]-2,5-dimethylphospholan-cycloocta-1,5-dien-tetrafluoroboranuidrhodium
Formelmasse 556.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2-Bis((2S,5S)-2,5-dimethylphospholano)ethane(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, 97%
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.