Learn More
1,2-Bis-[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]-benzol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
It is a DuPhos and BPE ligands which are highly efficient privileged ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein hocheffizienter privilegierter DuPhos- und BPE-Ligand.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Bei Raumtemperatur lagern.
Es ist ein hocheffizienter privilegierter DuPhos- und BPE-Ligand.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene |
Schmelzpunkt | 66°C to 76°C |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 4810602 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 306.36 |
Reinheit (%) | ≥97% |