Learn More
1,2-Bis-[(2S,5S)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]-ethan, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475416
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
It is employed as DuPhos and BPE ligands. It is a highly efficient privileged ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als DuPhos- und BPE-Liganden eingesetzt. Es sind hocheffiziente privilegierte Liganden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 528854-34-4
Summenformel C22H44P2
Molekulargewicht (g/mol) 370.542
MDL-Nummer MFCD08705244
InChI-Schlüssel IRVIFEWWPYKALC-GXRSIYKFSA-N
Synonym 1,2-bis 2s,5s-2,5-di-i-propylphospholano ethan
PubChem CID 11707202
IUPAC-Name (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-Di(Propan-2-yl)Phospholan-1-yl]Ethyl]-2,5-Di(Propan-2-yl)Phospholan
SMILES CC(C)C1CCC(P1CCP2C(CCC2C(C)C)C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]ethane
Schmelzpunkt 67°C to 72°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 370.53
Reinheit (%) ≥97%