Learn More
1,2-Bis-[(2S,5S)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]-benzol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]benzene |
Schmelzpunkt | 26°C to 43°C |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Optische Drehung | −103° (c=1 in Chloroform) |
Formelmasse | 418.58 |
Reinheit (%) | ≥97% |