Learn More
(+)-1,2-Bis-[(2S,5S)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]-benzol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]benzene |
Dichte | 1.01 |
Brechungsindex | 1.581 |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 4814174 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Optische Drehung | +265° (c=1 in Hexane) |
Formelmasse | 362.47 |
Reinheit (%) | ≥97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- (+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]benzene
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: (+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethylphospholano] benzene