Learn More
1,2-Bis-[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]-benzol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is used as highly efficient privileged ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Bis[(2R,5 R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe. Es wird als hocheffizienter privilegierter Ligand eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von der Luft fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
1,2-Bis[(2R,5 R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe. Es wird als hocheffizienter privilegierter Ligand eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von der Luft fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene |
Schmelzpunkt | 66°C to 76°C |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 4810602 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 306.36 |
Reinheit (%) | ≥97% |