Learn More
1,2-Bis-((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholan)-benzol-(cyclooctadien)-rhodium(I) Tetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10331150
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Chemische Identifikatoren
CAS 569650-64-2
Summenformel C34H56BF4P2Rh
Molekulargewicht (g/mol) 716.48
MDL-Nummer MFCD07369039
InChI-Schlüssel AXLKBYDAACXFBH-KFORCWLUNA-N
Synonym 1,2-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholano benzene 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, r,r-i-pr-duphos-rh, +-1,2-bis 2r,5r-2,5-di-i-propylphospholano benzene 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate
PubChem CID 12964416
IUPAC-Name λ¹-Rhodium(1+)-(1Z,5Z)-cycloocta-1,5-dien (2S,5S)-1-{2-[(2S,5S)-2,5-Bis(propan-2-yl)phospholan-1-yl]phenyl}-2,5-bis(propan-2-yl)phospholan-tetrafluoroboranuid
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C(C)C)P1C1=CC=CC=C1P1[C@@H](CC[C@H]1C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis((2R,5R)-2,5-Diisopropylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis gelb
Elementanalytik 54.7 to 59.3% C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 716.48
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate