Learn More
(-)-1,2-Bis-[(2R,5R)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]-benzol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495776
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136705-64-1
Summenformel C22H36P2
Molekulargewicht (g/mol) 362.478
MDL-Nummer MFCD00142335
InChI-Schlüssel GVVCHDNSTMEUCS-UAFMIMERSA-N
Synonym ethyl-duphos, r,r, r,r-ethyl-duphos, unii-7n2eb15paq, --1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholano benzene, r,r-et-duphos, 7n2eb15paq, --duphos, r,r-et-duphos mi, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diethylphospholane
PubChem CID 2734549
IUPAC-Name (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-Dipethylphospholan-1-yl]Phenyl]-2,5-Diphethylphospholan
SMILES CCC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3CC)CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]benzene
Dichte 1.01
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.6
Menge 250 mg
Beilstein 4814174
Empfindlichkeit Air Sensitive
Optische Drehung −265° (c=1 in Hexane)
Formelmasse 362.47
Reinheit (%) ≥97%