Learn More
1,2,4-Trihydroxybenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11464240
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,2,4-Trihydroxybenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464240
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11464240
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13069.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 533-73-3 | C6H6O3 | 126.111 g/mol
1,2,4-Trihydroxybenzene is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.It is used as a metabolite of benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,4-Trihydroxybenzol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in organischen Synthesen, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färbemitteln verwendet wird. Es wird als Metabolit von Benzol verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Basen und Oxidationsmitteln fernhalten. Luft- & lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 533-73-3
Summenformel C6H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 126.111
MDL-Nummer MFCD00002198
InChI-Schlüssel GGNQRNBDZQJCCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4-benzenetriol, 1,2,4-trihydroxybenzene, hydroxyhydroquinone, hydroxyquinol, oxyhydroquinone, 2,5-dihydroxyphenol, oxyhydrochinon, hydroquinone, hydroxy, 4-hydroxycatechol, 1,3,4-trihydroxybenzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10787
ChEBI CHEBI:16971
IUPAC-Name benzol-1,2,4-triol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Trihydroxybenzene
Schmelzpunkt ∼140°C (sublimation)
Menge 1 g
Beilstein 2042863
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,1073
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR23L013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/05/2025 Catalog NumberA13069.03,A13069.14,A13069.06
ChargennummerX05I039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberA13069.03,A13069.14,A13069.06
ChargennummerM24I020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA13069.03,A13069.14,A13069.06
ChargennummerX14H008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13069.03,A13069.14,A13069.06
Chargennummer90012469 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13069.03,A13069.14,A13069.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4-Trihydroxybenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,2,4-Benzenetriol
Name des Produkts
1,2,4-Trihydroxybenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >