Learn More
1,2,4-Trichlorbenzol, CHROMASOLV™, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Hochreine Chromatographie-Lösungsmittel
- Die Eignung wurde für den spezifizierten Einsatz von HPLC- bis UHPLC-MS-Anwendungen getestet.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2,4-Trichlorbenzol |
Schmelzpunkt | 16 °C (Literatur) |
Namenshinweis | CHROMASOLV™, ≥99 % |
CAS Max. % | ≤100.0000% |
Dichte | 1.454 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
Siedepunkt | 213.5 °C |
Menge | 1 l |
Flammpunkt | 105 °C |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C6H3Cl3 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1,2,4-Trichlorobenzene
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.