Learn More
1,2,4-Triazol-[4,3-a]-pyridin-3-thiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol |
Schmelzpunkt | 209°C to 210°C |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 151.19 |
Reinheit (%) | 96% |