Learn More
1,2,4-Benzolcarbonsäureanhydrid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474240
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride is used to produce good heat-proof, weather-proof and solvent-proof trimellitate plasticizers, to synthesize polyester resins, curing agent of epoxy resins, heat-proof insulated laminas, heat-proof varnishes, stabilizers, dyestuffs, pigments, surfactants. TMA can also be used as accelerant for vulcanization, treating agent of fiber and flocculant of film. It has wide application to high class aerooil, impregnating oil for power capacitors, adhesives for granules, instant adhesives, sizing agents, antismoke agents, dyestuffs, printing inks, medicines and farm chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,4-Benzoltricarbonsäure-Anhydrid wird zur Herstellung gut hitzebeständiger, witterungsbeständiger und lösungsmittelbeständiger Weichmacher auf Trimellitsäure-Basis, zur Synthese von Polyesterharzen, von Härtemitteln für Epoxidharze, von wärmebeständigen Isolierlaminaten, hitzebeständigen Lacken, Stabilisatoren, Farbstoffen, Pigmenten, Tensiden verwendet. TMA kann auch als Beschleunigungsmittel bei der Vulkanisierung, zur Behandlung von Fasern und als Flockungsmittel für Folien verwendet werden. Breite Anwendung in hochwertigen Aeroölen, Imprägnierölen für Leistungskondensatoren, Klebstoffen für Granulate, Sofortklebstoffen, Leimungsmitteln, Rauchschutzmitteln, Farbstoffen, Druckfarben, Medikamenten und Chemikalien für den Bauernhof.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser. Löslich in Ethanol, Aceton und in den meisten sonstigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen, Wasser/Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 552-30-7
Summenformel C9H4O5
Molekulargewicht (g/mol) 192.126
MDL-Nummer MFCD00005925
InChI-Schlüssel SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimellitic anhydride, 1,2,4-benzenetricarboxylic anhydride, anhydrotrimellic acid, trimellitic acid anhydride, 4-carboxyphthalic anhydride, tman, anhydrotrimellitic acid, trimellic acid anhydride, 1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylic acid, trimellitic acid 1,2-anhydride
PubChem CID 11089
ChEBI CHEBI:53050
IUPAC-Name 1,3-Dioxo-2-benzofuran-5-carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)C(=O)OC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride
Schmelzpunkt 165°C to 169°C
Dichte 1.54
Siedepunkt 240°C to 245°C (14 mmHg)
Flammpunkt 227°C (440°F)
Menge 1 kg
Beilstein 9394
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,9703
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water. Soluble in ethanol,acetone,and most other organic solvents.
Formelmasse 192.13
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trimellitic anhydride