Learn More
1,2,4,5-Tetramethylbenzol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15502245
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-93-2
Summenformel C10H14
Molekulargewicht (g/mol) 134.22
InChI-Schlüssel SQNZJJAZBFDUTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym durene, durol, benzene, 1,2,4,5-tetramethyl, unii-181426cfyb, p-xylene, 2,5-dimethyl, dsstox_cid_9124, dsstox_rid_78675, dsstox_gsid_29124, duren
PubChem CID 7269
ChEBI CHEBI:38978
IUPAC-Name 1,2,4,5-Tetramethylbenzol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Schmelzpunkt 78.0°C to 82.0°C
Siedepunkt 196.0°C to 197.0°C
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Strukturformel C6H2(CH3)4
Menge 100 g
Beilstein 05,431
Merck Index 15,3515
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Formelmasse 134.22
Reinheit (%) 97+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,2,4,5-Tetramethylbenzene