Learn More
1,2,3-Trimethoxybenzol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10317770
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 634-36-6
Summenformel C9H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.19
MDL-Nummer MFCD00008358
InChI-Schlüssel CRUILBNAQILVHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsyringol, pyrogallol trimethyl ether, trimethoxybenzene, benzene, 1,2,3-trimethoxy, tri-o-methylpyrogallol, benzene, trimethoxy, unii-mre1o894fg, 1,2,3-trimethoxy benzene, mre1o894fg, 3,4,5-trimethoxybenzene
PubChem CID 12462
ChEBI CHEBI:86529
IUPAC-Name 1,2,3-Trimethoxybenzol
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2, 3-Trimethoxybenzene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 42.0°C to 45.0°C
Farbe Beige bis weiß
Dichte 1.1120g/mL
Siedepunkt 241.0°C
Flammpunkt 112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H3(OCH3)3
Menge 25 g
Beilstein 06, 1081
Relative Dichte 1.112
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 1,2,3-Trimethoxybenzene