Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447167
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, is used as an intermediate for organic synthesis, solvent. It is used as a solvent.It is also used for the laboratory synthesis of dry HBr gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin wird als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese verwendet, Lösungsmittel. Es wird als Lösungsmittel verwendet. Außerdem wird es bei der Laborsynthese von trockenem HBr-Gas verwendet.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas lagern. Luft- und lichtempfindlich. Wärmeempfindlich. Kann bei Lagerung dunkler werden. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-64-2
Summenformel C10H12
Molekulargewicht (g/mol) 132.21
MDL-Nummer MFCD00001733
InChI-Schlüssel CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
PubChem CID 8404
ChEBI CHEBI:35008
IUPAC-Name 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin
SMILES C1CCC2=CC=CC=C2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Schmelzpunkt -36°C
Dichte 0.966
Siedepunkt 206°C to 207°C
Flammpunkt 77°C (171°F)
Brechungsindex 1.54
Menge 250 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1446407
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,9221
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Formelmasse 132.21
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene