Learn More
(+/-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-Naphthylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (+/-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine |
Dichte | 1.026 |
Siedepunkt | 246°C to 247°C (714 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.564 |
Menge | 25 g |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Formelmasse | 147.22 |
Reinheit (%) | 97% |