Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2,3,4,6-Penta-O-Acetyl-d-Mannopyranose, 98 %
Artikelnummer. 15458559
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose is used for the preparation of glycopyranoside phosphates for the study of T-lymphocyte mediated inflammatory diseases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,3,4,6-Penta-O-Acetyl-D-mannopyranose wird zur Vorbereitung von Glycopyranosid-Phosphaten für die Untersuchung von T-Lymphozyten vermittelten Entzündungskrankheiten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ether, Ethylacetat, Methanol und Chloroform.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Kühl lagern. Lagerung bei -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25941-03-1
Summenformel C16H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 390.341
MDL-Nummer MFCD05864874
InChI-Schlüssel LPTITAGPBXDDGR-WHWZVRATSA-N
Synonym 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-d-mannopyranose, d-mannopyranose pentaacetate, 3s,4s,5r,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 2r,3r,4s,5s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, mannopyranose pentaacetate, d-mannopyranose, pentaacetate, 1,2,3,4,6-pentaacetate d-mannopyranose, d-mannopyranose,1,2,3,4,6-pentaacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-dmannopyranose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha,beta-d-mannose
PubChem CID 11811209
IUPAC-Name [(2R,3R,4S,5S)-3,4,5,6-Tetraacetyloxyoxan-2-yl]methyl acetat
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose
Schmelzpunkt 66°C to 72°C
Farbe Weiß
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate,methanol,and chloroform.
Optische Drehung +54° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 390.34
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver