Learn More
1,10-Phenanthrolin-Hydrochlorid-Monohydrat,99.5 bis 102 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15663170
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Europäisches Arzneibuch-Reagenz, für den spektrophotometrischen Nachweis, 99.5 bis 102 % (Berechn. auf trockener Substanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18851-33-7
Summenformel C12H11ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 234.683
MDL-Nummer MFCD00150061
InChI-Schlüssel NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-Phenanthrolin-Hydrochlorid-Monohydrat, 1,10-Phenanthrolin-Hydrochloridhydrat, 1,10-Phenanthrolin-Monohydrochlorid-Monohydrat, 1,10-Phenanthrolinhydrat-Hydrochlorid, Phenhydrat-hydrochlorid, phen hydrate hydrochloride, acmc-209iz9, dsstox_cid_24309, dsstox_rid_80145, dsstox_gsid_44309
PubChem CID 2723715
IUPAC-Name 1,10-Phenanthrolin;Hydrat;Hydrochlorid
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,10-Phenanthrolin-Hydrochlorid-Monohydrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Schmelzpunkt 224 °C bis 225 °C
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 4007967
Formelmasse 234.68 mol
Reinheit (%) 99.5 bis 102 % (Berechn. für Trockensubstanz)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,10-Phenanthrolinium chloride monohydrate