Learn More
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 1'-Thiocarbonyldiimidazole |
CAS Min. % | 88.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 96.0°C to 103.0°C |
Farbe | Gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 25 g |
Fieser | 01,1151; 02,411; 05,661; 06,583; 13,318 |