Learn More
1,1-Dioxobenzo[b]thiophen-2-ylmethyl N-succimidylcarbonate, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11335585
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 197244-91-0
Summenformel C14H11NO7S
Molekulargewicht (g/mol) 337.302
MDL-Nummer MFCD03095506
InChI-Schlüssel XBVMGLSMCWWRLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-dioxidobenzo b thiophen-2-yl methyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, bsmoc-osu, 1,1-dioxobenzo b thiophen-2-ylmethyl n-succinimidyl carbonate, 1,1-dioxobenzo b thiophen-2-ylmethyl n-succimidyl carbonate, 1,1-dioxo-1??-benzothiophen-2-yl methyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, n-benzo b thiophenesulfone-2-methoxycarbonyloxy succinimide, 2,5-dioxoazolidinyl 1,1-dioxobenzo d thiolen-2-yl methoxy formate, 1,1-dioxo-1-benzothiophen-2-yl methyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, 2-2,5-dioxopyrrolizinooxy carbonyloxy methyl benzo b thiophene 1,1-dioxide, carbonic acid, 1,1-dioxidobenzo b thien-2-yl methyl 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester
PubChem CID 3344958
IUPAC-Name (1,1-Dioxo-1-Benzothiophen-2-yl)Methyl (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)Carbonat
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2=CC3=CC=CC=C3S2(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1-Dioxobenzo[b]thiophen-2-ylmethyl N-succimidyl carbonate
Schmelzpunkt 140°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 8274967
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 337.31
Reinheit (%) 95%