Learn More
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene-palladium(II)dichloride dichloromethane adduct, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene-palladium(II)dichloride dichloromethane adduct |
Farbe | Braun-Rot bis Orange |
Elementanalytik | 50 to 53% (C) |
Infrarotspektrum | Authentic |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 25 g |
Synonym | 1,1-dichloroacetone, 1,1-dichloro-2-propanone, 1,1-dichloropropanone, 2-propanone, 1,1-dichloro, dichloromethyl methyl ketone, 2-propanone, dichloro, unii-mcu87d3frt, alpha,alpha-dichloroacetone, ccris 1941, .alpha.,.alpha.-dichloroacetone |
InChI-Schlüssel | CSVFWMMPUJDVKH-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 10567 |
Formelmasse | 816.22 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene-palladium(II)dichloride dichloromethane adduct
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.